missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-1H-quinolin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1H-quinolin-4-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 159.0684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?