missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)ethanol |
| CAS | 633336-01-3 |
| Molekylformel | C6H13NOS2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-(1,3,5-yl)isopropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NOS2/c1-6(8)2-7-3-9-5-10-4-7/h6,8H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | O=C1CC(C2=CC=CC=C2N1)=O |
| IUPAC-namn | 1-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.3 |
| Formel vikt | 179.0439 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?