missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-2-(1-methylbutyl)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-(1-methylbutyl)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 92155-94-7 |
| Molekylformel | C8 H17 N O5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Methyl(1-methylbutyl)-malonic Acid Diethyl Ester, NSC 128194 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5?,6?,7-,8?/m0/s1 |
| LEDER | OCCN1CC(O)C(O)[C@@H](O)C1CO |
| IUPAC-namn | (3S)-1-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.224 |
| Formel vikt | 207.111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?