Läs mer
(+/-)-2-metyl-2,4-pentandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342056
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342056 100 mL 100ml
11352056 500 mL 500ml
11362056 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03187.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
(± )-2-Methyl-2,4-pentandiol används för att kontrollera flödesegenskaperna hos industriprodukter som färger, beläggningar, rengöringsmedel, lösningsmedel och hydraulvätskor. Det fungerar som ett förtjockningsmedel i kosmetiska produkter. Det fungerar som ett kopplingsmedel och en tillsats till hydraulvätskor, bläck och cement. Den används också som en blodvolymexpanderare. Vidare används det som lösningsmedel för rengörings- och färgämnen. Utöver detta används det i laboratoriestudier som utfällningsmedel och kryoskyddsmedel vid proteinkristallografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(^+)-2-Methyl-2,4-pentandiol används för att kontrollera flödesegenskaperna hos industriprodukter som färger, beläggningar, rengöringsmedel, lösningsmedel och hydraulvätskor. Det fungerar som ett förtjockningsmedel i kosmetiska produkter. Det fungerar som ett kopplingsmedel och en tillsats till hydraulvätskor, bläck och cement. Den används också som en blodvolymexpanderare. Vidare används det som lösningsmedel för rengörings- och färgämnen. Utöver detta används det i laboratoriestudier som utfällningsmedel och kryoskyddsmedel vid proteinkristallografi.
Löslighet
Blandbar med vatten, alkohol, eter, fettsyror och lägre alifatiska kolväten. Något blandbar med koltetraklorid.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-41-5
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.176
MDL-nummer MFCD00004547
InChI-nyckel SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
IUPAC-namn 2-metylpentan-2,4-diol
LEDER CC(CC(C)(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Smältpunkt -40°C
Densitet 0.922
Kokpunkt 197°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Odör Weak
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1098298
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4710
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,fatty acids and lower aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.