Läs mer
2-metyl-2,4-pentandiol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10657192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657192 50 g Glasflaska 50g
1 options
Produktkod. 10657192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219450500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 SEK
    288.65 SEK / 50g
    Save 33.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS 107-41-5
Smältpunkt -40,0 °C
Densitet 0.9220g/mL, 0.922
Kokpunkt 197,0 °C
Flampunkt 93 °C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14O2
Linjär formel CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Brytningsindex 1,4260 till 1,4280
Kvantitet 50 g
Beilstein 01,486
Fieser 01,693
Merck Index 15,4746
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och lägre alifatisk, kolväten
InChI-nyckel SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CC(C)(C)O)O
IUPAC-namn 2-metylpentan-2,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 118.18
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Viskositet 36 mPa (20 °C)
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2,4-pentanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.