Läs mer
2-Methyl-2,4-Pentanediol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12909304 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12909304 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12909304 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2595
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Methyl-2,4-pentanediol107-41-51000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2,4-pentanediol
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 107-41-5, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H14O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CC(C)(C)O)O
IUPAC-namn 2-methylpentane-2,4-diol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 118.176
PubChem CID 7870
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:62995
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only