Läs mer
2-Methyl-2-(benzylthio)propylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-(benzylthio)propylamine |
| CAS | 59681-09-3 |
| Molekylformel | C11H17NS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Benzylmercapto-2-methylpropylamine, 2-Benzylthio-2-methylpropylamine, 2-Methyl-2-[(phenylmethyl)thio]-1-propanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NS/c1-11(2,9-12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(CN)SCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-benzylsulfanyl-2-methylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.32 |
| Formel vikt | 195.1082 |