Läs mer
2-metyl-2-butanol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316739
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316739 1 ml
1 options
Produktkod. 30316739 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15084410AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Analyt- eller komponentnamn tert-Amyl Alcohol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H12 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
LEDER CCC(C)(C)O
IUPAC-namn 2-metylbutan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 88.0888 g/mol