Läs mer
2-metyl-2-butanol, 99 %, rent
Produktkod. 10498910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10498910 1 L 1 L
10062180 2.5 L 2.5 L
10439573 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10498910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    1159.65 SEK / 1 L
    Save 170.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-85-4 | C5H12O | 88,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-85-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004478
InChI-nyckel MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC-namn 2-metylbutan-2-ol
LEDER CCC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-butanol
Namnnotering 99%
Smältpunkt -12.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 102.0°C
Flampunkt 20°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5C(CH3)2OH
Brytningsindex 1.4040 to 1.4060
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,388
Merck Index 15,7253
Löslighetsinformation Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
Viskositet 3.7 mPa.s (25°C)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-2-butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.