Läs mer
2-metyl-2-butanol, LoGiCal
Produktkod. 30459541
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459541 10 mg
1 options
Produktkod. 30459541 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1275.44
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Analyt- eller komponentnamn tert-Amyl Alcohol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCC(C)(C)O
IUPAC-namn 2-metylbutan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 88.0888 g/mol