Läs mer
2-metyl-2-buten, 90 %, balanserar 2-metyl-1-buten
Produktkod. 10453385 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10453385 1 L Glasflaska 1 L
10196673 250 mL Glasflaska 250ml
11378621 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10453385 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 414090010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-35-9
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.14
MDL-nummer MFCD00009276
InChI-nyckel BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC-namn 2-metylbut-2-en
LEDER CC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-butene
Smältpunkt -134.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.6600g/mL, 0.66
Kokpunkt 35.0°C to 38.0°C
Flampunkt −45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall Balance mainly 2-methyl-1-butene (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH=C(CH3)2
Brytningsindex 1.3860 to 1.3880
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,211
Merck Index 15,601
Formel vikt 70.13
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.