Läs mer
2-metyl-2-buten, teknik 90 %, resten främst 2-metyl-1-buten
Produktkod. 11348297
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348297 500 g 500g
11338297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031853.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70,14 g/mol
2-Metyl-2-buten används för att framställa 3-brom-2,3-dimetyl-1,1-dicyan-butan i närvaro av 2,2'-azobis-(2,4-dimetyl-4-metoxivaleronitril) som en katalysator. Det används som en prekursor för peroxiacetylnitrat för kalibreringsändamål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-35-9
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.14
MDL-nummer MFCD00009276
InChI-nyckel BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC-namn 2-metylbut-2-en
LEDER CC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-butene
Smältpunkt -134 °C
Färg Färglös
Densitet 0.662 g/mL
Kokpunkt 36 °C till 40 °C
Flampunkt -45 °C (-49 °F)
Odör Mild
Anteckningar om analysprocent Resten huvudsakligen 2-metyl-1-buten
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2460
Merck Index 14,607
Löslighetsinformation Blandad med alkohol, bensen, ligroin, etylenoxid och eter. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 70.13
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.