Läs mer
2-metyl-2-buten, teknisk grad 90 %, TRC
Produktkod. 30476664
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30476664 10 g
1 options
Produktkod. 30476664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29497510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-methyl-2-butene
CAS 513-35-9
Molekylformel C5H10
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene
InChI formel InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
LEDER CC=C(C)C
IUPAC-namn 2-metylbut-2-en
Molekylvikt (g/mol) 70.13
Formel vikt 70.0783