Läs mer
2-metyl-2-buten, teknisk grad 90 %, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-2-butene |
| CAS | 513-35-9 |
| Molekylformel | C5H10 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC=C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-metylbut-2-en |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.13 |
| Formel vikt | 70.0783 |