Läs mer
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one, 97%
Produktkod. 10462821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10462821 5 g Glasflaska 5g
10056253 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270360050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1120-73-6 | C6H8O | 96.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-73-6
Molekylformel C6H8O
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00012275
InChI-nyckel ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclopent-2-enone, 2-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2-methyl, 2-methyl-2-cyclopentenone, cyclopentenone, 2-methyl, cyclopentenone, methyl, methyl-cyclopentenone, acmc-20af73, 2-cyclopenten-1-one, methyl, 2-cyclopenten-1-one,2-methyl
PubChem CID 14266
IUPAC-namn 2-metylcyklopent-2-en-1-on
LEDER CC1=CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9790g/mL, 0.979
Kokpunkt 158.0°C to 161.0°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C5H5(0)
Brytningsindex 1.4780 to 1.4800
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, 52
Formel vikt 96.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.