missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol |
| CAS | 27646-80-6 |
| Molekylformel | C5H13NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-(methylamino)-1-propanol, 2-Methyl-2-methylaminopropan-1-ol, 2-Methylamino-2-methyl-1-propanol, N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-methylamine, NSC 147612 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(2,4-7)6-3/h6-7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CNC(C)(C)CO |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-(methylamino)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.16 |
| Formel vikt | 103.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?