Läs mer
2-methyl-2-(morpholin-4-yl)propanoic Acid hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-2-(morpholin-4-yl)propanoic Acid hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3.ClH/c1-8(2,7(10)11)9-3-5-12-6-4-9;/h3-6H2,1-2H3,(H,10,11);1H |
| Formel vikt | 209.0819 |