missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-2-(nitroamino)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-(nitroamino)-1-propanol |
| CAS | 1239666-60-4 |
| Molekylformel | C4H10N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O3/c1-4(2,3-7)5-6(8)9/h5,7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(CO)N[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?