Läs mer
2-Methyl-2-nitropropane, 99%
Produktkod. 10685632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10685632 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10685632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 182960250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 594-70-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-nitropropane
Namnnotering 99%
CAS 594-70-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 24°C
Färg White
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 126°C to 127°C
Flampunkt 19°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5 % min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H9NO2
Linjär formel (CH3)3CNO2
Brytningsindex 1.3990 to 1.403
MDL-nummer MFCD00007393
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 129
Synonym propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-methyl-2-nitropropane
Molekylvikt (g/mol) 103.12
PubChem CID 11672
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-2-nitropropane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.