missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-2-octanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-octanol |
| CAS | 628-44-4 |
| Molekylformel | C9 H20 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | NSC 21984, n-Hexyldimethylcarbinol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCC(C)(C)O |
| IUPAC-namn | 2-methyloctan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.25 |
| Formel vikt | 144.1514 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?