Läs mer
2-Methyl-2-pentanol, 99%
Produktkod. 11489386
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489386 5 g 5g
11499386 25 g 25g
11409396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19090.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 590-36-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Den används för att studera dess antagonistaktivitet. Den reagerar med ett andra målställe för att ändra den rumsliga relationen mellan det hydrofoba agonistbindningsstället och det allosteriska stället. Det kan initiera polymerisationen av isocyanater och epoxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används för att studera dess antagonistaktivitet. Den reagerar med ett andra målställe för att ändra den rumsliga relationen mellan det hydrofoba agonistbindningsstället och det allosteriska stället. Det kan initiera polymerisationen av isocyanater och epoxider.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 32g/L. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-36-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00004485
InChI-nyckel WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 2-methyl, 2-hydroxy-2-methylpentane, unii-hu2so831kp, dimethylpropylcarbinol, hu2so831kp, 1,1-dimethylbutanol, methyl-2 pentanol-2, 2-methyl-2-hydroxypentane, acmc-209m9l
PubChem CID 11543
IUPAC-namn 2-metylpentan-2-ol
LEDER CCCC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-pentanol
Smältpunkt -103°C
Kokpunkt 120°C to 122°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Odör Alcohol-like
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2560
Beilstein 1718951
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.