Läs mer
2-metyl-2-pentenal, (E)+(Z), 97 %
Produktkod. 11462358
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462358 25 g 25g
11472358 100 g 100g
11482358 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15729.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 623-36-9 | C6H10O | 98,145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-36-9
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00006978
InChI-nyckel IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Synonym 2-methyl-2-pentenal, 2-pentenal, 2-methyl, e-2-methyl-2-pentenal, 2-methyl-3-ethylacrolein, 2-methyl-2-penten-1-al, 2-methyl-2-pentene-1-al, 2,4-dimethylcrotonaldehyde, trans-2-methyl-2-pentenal, e-2-methylpent-2-enal, unii-98qag1u530
PubChem CID 5319754
IUPAC-namn (E)-2-metylpent-2-enal
LEDER CCC=C(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-pentenal
Namnnotering (E)+(Z)
Smältpunkt -90°C
Densitet 0.86
Kokpunkt 134°C to 136°C
Flampunkt 31°C (87°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.4495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1988
Beilstein 506124
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 98.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.