Läs mer
2-metyl-2-pentensyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467917
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467917 10 g 10g
11477917 50 g 50g
11487917 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16587.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3142-72-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3142-72-1
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00002655
InChI-nyckel JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Synonym 2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
PubChem CID 5365909
IUPAC-namn (E)-2-metylpent-2-ensyra
LEDER CCC=C(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-pentenoic acid
Densitet 0.978
Kokpunkt 120°C (20 mmHg)
Flampunkt 107°C (225°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 114.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.