Läs mer
2-Methyl-2-propane-d9-thiol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butanethiol-D9 |
| CAS | 99224-24-5 |
| Molekylformel | C4 D9 H S |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2-Propane-1,1,1,3,3,3-d6-thiol, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-(Methyl-d3)-2-propane-1,1,1,3,3,3-d6-thiol, 1,1-Dimethylethanethiol-d9, tert-Butanethiol-d9, tert-Butyl-d9 mercaptan, tert-Butylthiol-d9, tert-Butanethiol-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propane-2-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.2427 |
| Formel vikt | 99.1068 g/mol |
| Visa mer |