Läs mer
(±)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, 97%
Produktkod. 11457066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457066 5 g 5g
11447066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25385.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 146374-27-8 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
(± )-2-Metyl-2-propansulfinamid används i syntesen av 4-sulfonyliminopiperidin och dess reaktion med bensyl Grignard för att bilda en viktig farmaceutisk byggsten, 4-bensyl-4-aminopiperidne. Det används också för att framställa spirotosylaziridiner via metyleninsättning i den härledda sulfonyliminen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(± )-2-Metyl-2-propansulfinamid används i syntesen av 4-sulfonyliminopiperidin och dess reaktion med bensyl Grignard för att bilda en viktig farmaceutisk byggsten, 4-bensyl-4-aminopiperidne. Det används också för att framställa spirotosylaziridiner via metyleninsättning i den härledda sulfonyliminen.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146374-27-8
Molekylformel C4H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 121.20
MDL-nummer MFCD01863616,MFCD05861480
InChI-nyckel CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
PubChem CID 3382465
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-sulfinamid
LEDER CC(C)(C)S(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Smältpunkt 97°C to 101°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 121.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.