Läs mer
2-metyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406978
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406978 5 g 5g
15496968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60502.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 513-42-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-42-8
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00004737
InChI-nyckel BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10557
IUPAC-namn 2-metylprop-2-en-1-ol
LEDER CC(=C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2-propen-1-ol
Densitet 0.857
Kokpunkt 113°C to 115°C
Flampunkt 32°C (90°F)
Linjär formel CH2=C(CH3)CH2OH
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2614
Beilstein 969226
Synonym methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 72.107
Formel vikt 72.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.