Läs mer
2-Methyl-2-propen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-propen-1-ol |
| CAS | 513-42-8 |
| Molekylformel | C4H8O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Methallyl Alcohol, 2-Methyl-2-propenol, 2-Methyl-3-hydroxy-1-propene, 2-Methylallyl Alcohol, 2-Methylprop-1-en-3-ol, 3-Hydroxy-2-methylpropene, Isopropenyl Carbinol, Methacryl Alcohol, Methallyl Alcohol, NSC 30674, NSC 404204, β-Methallyl Alcohol, β-Methylallyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3 |
| LEDER | C=C(CO)C |
| IUPAC-namn | 2-methylprop-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vikt | 72.0575 |