missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 132.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?