Läs mer
2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol |
| CAS | 55968-10-0 |
| Molekylformel | C7H17NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 37251, 2-Methyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO/c1-4-5-8-7(2,3)6-9/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCNC(C)(C)CO |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.22 |
| Formel vikt | 131.131 |