Läs mer
2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol, Mikromol™
Beskrivning
2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol |
| CAS | 78-26-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol, Carisoprodol Imp. C (EP), Carisoprodol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(C)(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol |
| Visa mer |