Läs mer
2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol, 98%
Produktkod. 11467236
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467236 50 g 50g
11477236 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25555.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 122321-04-4 | C8H12N2O | 152.197 g/mol
2-Methyl-2-pyridylaminoethanol is used as a reagent to synthesize Rosiglitazone (Maleate: R693500), a thiazolinedione drug used to reduce insulin resistance in patients with Type 2 diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methyl-2-pyridylaminoethanol is used as a reagent to synthesize Rosiglitazone (Maleate: R693500), a thiazolinedione drug used to reduce insulin resistance in patients with Type 2 diabetes.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122321-04-4
Molekylformel C8H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 152.197
MDL-nummer MFCD02667633
InChI-nyckel MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol
PubChem CID 737420
IUPAC-namn 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethanol
LEDER CN(CCO)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.