Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-2-vinyloxirane |
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.8000g/mL, 0.8 |
| Kokpunkt | 80.0°C to 81.0°C |
| Flampunkt | −8°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (GC) |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Methyl-2-vinyloxirane, 95%
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.