Läs mer
2-metyl-2H-indazol-3-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10692695 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10607893 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10687303 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44404DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 34252-54-5
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD00839530
InChI-nyckel SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2h-indazole-3-carbaldehyde, 2-methyl-3-formylindazole, 2h-indazole-3-carboxaldehyde,2-methyl
PubChem CID 818117
IUPAC-namn 2-metylindazol-3-karbaldehyd
LEDER CN1N=C2C=CC=CC2=C1C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 160.18
Procent renhet 97%