Läs mer
2-metyl-2h-indazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10492654
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10492654 5 g 5g
10601665 250 mg 250mg
10309902 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10492654 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44401DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 34252-44-3
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.175
InChI-nyckel ABRISPFTOZIXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 2-methyl
PubChem CID 7060537
IUPAC-namn 2-metylindazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C(=C2C=CC=CC2=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%