Läs mer
2-Methyl-3-(2’,3’-dihydroxypropyl)quinoxaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline |
| CAS | 42015-36-1 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Propanediol','3-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-, 3-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)-1,2-propanediol, 2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-8-12(6-9(16)7-15)14-11-5-3-2-4-10(11)13-8/h2-5,9,15-16H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | Cc1nc2ccccc2nc1CC(O)CO |
| IUPAC-namn | 3-(3-methylquinoxalin-2-yl)propane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.1055 |