Läs mer
2-metyl-3-(2-furyl)propenal, 97 %
Produktkod. 11489372
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489372 50 g 50g
11479372 10 g 10g
11499372 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489372 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10125.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
CAS: 874-66-8 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-66-8
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00063240
InChI-nyckel ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
Synonym 2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
PubChem CID 6210220
IUPAC-namn (E)-3-(furan-2-yl)-2-metylprop-2-enal
LEDER CC(=CC1=CC=CO1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3- (2-furyl)propenal
Densitet 1.097
Kokpunkt 280 °C till 281 °C
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.614
Kvantitet 50 g
Beilstein 2438
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.