missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal |
| CAS | 1205-17-0 |
| Molekylformel | C11 H12 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanal, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propanal, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde, 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methylpropanal, Heliobouquet, Heliofresh, Heliogan, Helional, Helipropanal, NSC 22282, Tropional, α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanal, α-Methyl-3,4-(methylenedioxy)hydrocinnamaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-8(6-12)4-9-2-3-10-11(5-9)14-7-13-10/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3 |
| LEDER | O=CC(C)CC1=CC=C2OCOC2=C1 |
| IUPAC-namn | 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?