missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic Acid |
| CAS | 119916-22-2 |
| Molekylformel | C8H5O2F3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c1-3-6(8(12)13)4(9)2-5(10)7(3)11/h2H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1c(F)c(F)cc(F)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4,6-trifluoro-2-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.11 |
| Formel vikt | 190.0242 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?