Läs mer
2-Methyl-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)benzoic Acid |
| CAS | 1221722-10-6 |
| Molekylformel | C15H11F3O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Erismodegib Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11F3O3/c1-9-12(3-2-4-13(9)14(19)20)10-5-7-11(8-6-10)21-15(16,17)18/h2-8H,1H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(C1=C(N2[C]N(C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)CC2)C(C(C)C)=CC=C1)C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.24 |
| Formel vikt | 296.066 |