Läs mer
2-Methyl-3,5-dinitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-3,5-dinitroaniline |
| CAS | 35572-78-2 |
| Molekylformel | C7 H7 N3 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | o-Toluidine','3,5-dinitro- (5CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-3,5-dinitrobenzene, 2,4-Dinitro-6-aminotoluene, 2-ADNT, 2-Amino-4,6-dinitrotoluene, 2-Methyl-3,5-dinitroaniline, 3,5-Dinitro-o-toluidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O4/c1-4-6(8)2-5(9(11)12)3-7(4)10(13)14/h2-3H,8H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(N)cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-methyl-3,5-dinitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.15 |
| Formel vikt | 197.0437 |