Läs mer
2-metyl-3,5-dinitrobenzoesyra, 97+%
Produktkod. 11491938
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491938 25 g 25g
11401948 100 g 100g
11329589 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14555.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 28169-46-2 | C8H6N2O6 | 226,14 g/mol
2-Metyl-3,5-dinitrobensoesyra användes för att syntetisera heterocykliska derivat och vid syntesen av isokinolon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-metyl-3,5-dinitrobensoesyra användes för att syntetisera heterocykliska derivat och vid syntesen
av isokinolon.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28169-46-2
Molekylformel C8H6N2O6
Molekylvikt (g/mol) 226.14
MDL-nummer MFCD00007161
InChI-nyckel CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzoic acid, 3,5-dinitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrotoluic acid, o-toluic acid, 3,5-dinitro, 2-methyl-3,5-dinitro-benzoic acid, 3,5-dinitro-2-methyl-benzoic acid, acmc-1cfeu, o-toluic acid,5-dinitro
PubChem CID 98824
IUPAC-namn 2-metyl-3,5-dinitrobensoesyra
LEDER CC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Smältpunkt 203°C to 207°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2622906
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 226.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.