missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile |
| CAS | 948-31-2 |
| Molekylformel | C8 H5 N3 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | o-Tolunitrile, 3,5-dinitro- (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5N3O4/c1-5-6(4-9)2-7(10(12)13)3-8(5)11(14)15/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C#N |
| IUPAC-namn | 2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.143 |
| Formel vikt | 207.028 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?