Läs mer
2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile, TRC
Produktkod. 30476752
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30476752 10 mg
1 options
Produktkod. 30476752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34291310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile
CAS 948-31-2
Molekylformel C8 H5 N3 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym o-Tolunitrile, 3,5-dinitro- (7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C8H5N3O4/c1-5-6(4-9)2-7(10(12)13)3-8(5)11(14)15/h2-3H,1H3
LEDER Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C#N
IUPAC-namn 2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 207.143
Formel vikt 207.028