missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-3-biphenylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Methyl-3-biphenylyl)methanol |
| CAS | 76350-90-8 |
| Molekylformel | C14 H14 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bifenthrin alcohol metabolite |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-11-13(10-15)8-5-9-14(11)12-6-3-2-4-7-12/h2-9,15H,10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(CO)cccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-methyl-3-phenylphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vikt | 198.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?