Läs mer
2-metyl-3-buten-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10613225 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10613225 1 g Glasflaska 1g
11994621 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10613225 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425690010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4516-90-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4516-90-9
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
InChI-nyckel NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl, 2-methyl-but-3-en-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl-, 2s, acmc-20mpc0, acmc-1bn7w, 2-methyl-3-butene-1-ol, 1-hydroxy-2-methyl-3-butene, nvgoatmuhkiqqg-uhfffaoysa
PubChem CID 94292
IUPAC-namn 2-metylbut-3-en-1-ol
LEDER CC(CO)C=C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-buten-1-ol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8350g/mL, 0.835
Kokpunkt 120.0°C to 121.0°C
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH(CH3)CH2OH
Brytningsindex 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 86.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-3-buten-1-ol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.