Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Methyl-3-buten-2-ol, 98%
Produktkod. 11415696
Change view
Kvantitet:
100mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415696 100mL 100ml
1 options
Produktkod. 11415696 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B20790.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-buten-2-ol
CAS 115-18-4
Kokpunkt 98°C to 99°C
Flampunkt 13°C (55°F)
Odör Like Alcohol
Molekylformel C5H10O
MDL-nummer MFCD00004470
Kvantitet 100mL
UN-nummer UN1987
Beilstein 1698263
Synonym 2-methyl-3-buten-2-ol, 1,1-dimethylallyl alcohol, methylbutenol, 3-buten-2-ol, 2-methyl, 3-hydroxy-3-methyl-1-butene, dimethylvinylcarbinol, dimethylvinylmethanol, vinyldimethylcarbinol, isoprenyl alcohol, 3-methyl-1-buten-3-ol
InChI-nyckel HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C=C)O
IUPAC-namn 2-methylbut-3-en-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 86.134
PubChem CID 8257
Formel vikt 86.13
Procent renhet 98%