Läs mer
2-Methyl-3-butenenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-butenenitrile |
| CAS | 16529-56-9 |
| Molekylformel | C5H7N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-3-5(2)4-6/h3,5H,1H2,2H3 |
| LEDER | CC(C=C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-methylbut-3-enenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.12 |
| Formel vikt | 81.0578 |