Läs mer
2-Metyl-3-butyn-2-ol, 98 %
Produktkod. 11371967
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371967 2500 mL 2.5 L
11351967 100 mL 100ml
11361967 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11371967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07593.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84,118 g/mol
2-Methyl-3-butyn-2-ol används som mellanprodukt vid tillverkning av produkter för den agrokemiska och specialkemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methyl-3-butyn-2-ol används som mellanprodukt vid tillverkning av produkter för den agrokemiska och specialkemiska industrin.
Löslighet
Fullständigt blandbar.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-19-5
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00004467
InChI-nyckel CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
IUPAC-namn 2-metylbut-3-yn-2-ol
LEDER CC(C)(C#C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Smältpunkt 2 °C till 3 °C
Densitet 0.863
Kokpunkt 103 °C till 104 °C
Flampunkt 22 °C (72 °F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1987
Beilstein 635746
Merck Index 14,6034
Löslighetsinformation Helt blandbar.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.