Läs mer
2-Metyl-3-butyn-2-ol, 98 %
Produktkod. 10449260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10449260 1 L Glasflaska 1 L
10502561 250 mL Glasflaska 250ml
11924621 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10449260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156820010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-19-5
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
InChI-nyckel CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
IUPAC-namn 2-metylbut-3-yn-2-ol
LEDER CC(C)(C#C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Smältpunkt 3,0 °C
Färg Brun till vit
Densitet 0.8608g/mL, 0.8608
Kokpunkt 104,0 °C
Flampunkt 21 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 1% max. tetrahydrofuran (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC≡CC(CH3)2OH
Brytningsindex 1,4200 till 1,4220
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,I,235
Fieser 01,674
Merck Index 15,6108
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar med aceton, bensen, cellosolv, koltetraklorid, cyklohexanon, dietylen, glykol, etylacetat, fotogen, metyletyl, keton, mineralsk terpentin, monoetalamin
Viskositet 3,02 mPa (20 °C)
Formel vikt 84.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.