Läs mer
(2-metyl-3-furyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10565354
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10565354 1 g 1g
10255694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10565354 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD10514DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5554-99-4
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00052572
InChI-nyckel FTYOGLDPNBZSQC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777165
IUPAC-namn (2-metylfuran-3-yl)metanol
LEDER CC1=C(C=CO1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methyl-3-furyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methylfuran-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methanol, 2-methyl-3-furanmethanol, 3-hydroxymethyl-2-methylfuran, 3-furanmethanol, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-yl-methanol, 3-furanmethanol,2-methyl, 2-methylfur-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methan-1-ol
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%